Print…
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Methylenebis(p-cresol), 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane, Bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)methane
M1134-25G M1134-5G
TCIAM1134-25GEA 114 EUR
TCIAM1134-25G TCIAM1134-5G
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0% (por GC)
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol)
Fórmula: C₁₅H₁₆O₂
Peso Molecular: 228.29 g/mol
Número MDL : MFCD00155176
Número CAS: 3236-63-3
EINECS: 221-794-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7f4c737212d22c87a5c48025d4f3761096ed1b6&vid=c7f4c737212d22c87a5c48025d4f3761096ed1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C