Print…
Ethyl 2-Methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-methoxy-6-methylbenzoate, 2-Methoxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
M1120-25G M1120-5G
TCIAM1120-25GEA 457 EUR
TCIAM1120-25G TCIAM1120-5G
Ethyl 2-Methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00191666
Número CAS: 6520-83-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %