Print…
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-4-methylcyclohexane
M1117-25ML M1117-5ML
TCIAM1117-25MLEA 110 EUR
TCIAM1117-25ML TCIAM1117-5ML
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 113.20 g/mol
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00001495
Número CAS: 6321-23-9
EINECS: 228-673-8
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11896899c70552ba4079a8335e78926ca39b9aea&vid=11896899c70552ba4079a8335e78926ca39b9aea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)