Print…
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1108-1G M1108-5G
TCIAM1108-1GEA 176 EUR
TCIAM1108-1G TCIAM1108-5G
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 164°C
Número MDL : MFCD00191462
Número CAS: 139015-32-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -22.0 deg (C=10, EtOH)