Print…
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine dihydrochloride
M1107-1G M1107-5G
TCIAM1107-1GEA 156 EUR
TCIAM1107-1G TCIAM1107-5G
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 164°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191461
Número CAS: 139015-33-1
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=10, EtOH)