Print…
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para determinação da pureza óptica de álcoois e aminas
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
M1104-1G M1104-100MG
TCIAM1104-1GEA 270 EUR
TCIAM1104-1G TCIAM1104-100MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para determinação da pureza óptica de álcoois e aminas
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 252.62 g/mol
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00044400
Número CAS: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Functionality test to pass test