Print…
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para determinação da pureza óptica de álcoois e aminas
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
M1103-1G M1103-100MG
TCIAM1103-1GEA 341 EUR
TCIAM1103-1G TCIAM1103-100MG
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para determinação da pureza óptica de álcoois e aminas
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 252.62 g/mol
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00067105
Número CAS: 20445-33-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,06280
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Functionality test to pass test