Print…
4,4'-(ɑ-Methylbenzylidene)bisphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(1-Phenylethylidene)diphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane, 4,4-(1-Phenylethane-1,1-diyl)diphenol
M1098-25G M1098-500G
TCIAM1098-25GEA 24 EUR
TCIAM1098-25G TCIAM1098-500G
4,4'-(ɑ-Methylbenzylidene)bisphenol ≥98.0% (por GC)
4,4'-(alpha-Methylbenzylidene)bisphenol
Fórmula: C₂₀H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00134687
Número CAS: 1571-75-1
EINECS: 433-130-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency