Print…
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
M1096-25G M1096-5G
TCIAM1096-25GEA 690 EUR
TCIAM1096-25G TCIAM1096-5G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 200.28 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00191665
Número CAS: 172478-00-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %