Print…
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M1089-25G M1089-5G
TCIAM1089-25GEA 414 EUR
TCIAM1089-25G TCIAM1089-5G
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone
Fórmula: C₈H₆N₂OS
Número MDL : MFCD00006885
Número CAS: 13906-09-7
EINECS: 237-676-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency