Print…
3,3-Dimethyloctane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21520.03 B21520.06
B21520.03EA 42.6 EUR
B21520.03 B21520.06
3,3-Dimethyloctane ≥98%
3,3-Dimethyloctane
Purity: 98% CAS No.: 4110-44-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Boiling Point: 161° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00048874
Fórmula: C₁₀H₂₂
Peso Molecular: 142.28 g/mol
Ponto de ebulição: 161 °C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0.74
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048874
Número CAS: 4110-44-5
UN: 3295
ADR: 3 III