Print…
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1082-25ML M1082-500ML M1082-100ML
TCIAM1082-25MLEA 19 EUR
TCIAM1082-25ML TCIAM1082-500ML TCIAM1082-100ML
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate
Fórmula: C₁₈H₂₆O₃
Ponto de Inflamação: 193°C
Número MDL : MFCD00072582
Número CAS: 5466-77-3
EINECS: 226-775-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=465ef7f7e693296de54d81654b6069a1e66cc88c&vid=465ef7f7e693296de54d81654b6069a1e66cc88c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %