Print…
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Mercaptopropionic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-mercaptopropanoate, 2-Octyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Octyl Ester
M1067-25ML M1067-500ML
TCIAM1067-25MLEA 17 EUR
TCIAM1067-25ML TCIAM1067-500ML
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂S
Peso Molecular: 218.36 g/mol
Ponto de Inflamação: 125°C
Número MDL : MFCD00087933
Número CAS: 50448-95-8
EINECS: 256-589-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %