Print…
β-Methyllevulinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1057-25G M1057-5G
TCIAM1057-25GEA 795 EUR
TCIAM1057-25G TCIAM1057-5G
β-Methyllevulinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
beta-Methyllevulinic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 242°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00143691
Número CAS: 6628-79-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 35.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency