Print…
trans-1-Methyl-4-carboxy-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1053-1G M1053-100MG M1053-5G
TCIAM1053-1GEA 49 EUR
TCIAM1053-1G TCIAM1053-100MG TCIAM1053-5G
trans-1-Methyl-4-carboxy-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
trans-1-Methyl-4-carboxy-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Número MDL : MFCD00075394
Número CAS: 161171-06-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency