Print…
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
M1048-1G M1048-5G
TCIAM1048-1GEA 75 EUR
TCIAM1048-1G TCIAM1048-5G
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClN
Número MDL : MFCD00144935
Número CAS: 97145-88-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency