Print…
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Naproxen, (S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-(+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
M1021-25G M1021-500G
TCIAM1021-25GEA 60 EUR
TCIAM1021-25G TCIAM1021-500G
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Fórmula: C₁₄H₁₄O₃
Número MDL : MFCD00010500
Número CAS: 22204-53-1
EINECS: 244-838-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06417
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +70.0 deg (C=1, CHCl3)