Print…
4-Hydroxy-1-methyl-2-quinolone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1009-25G M1009-5G
TCIAM1009-25GEA 139 EUR
TCIAM1009-25G TCIAM1009-5G
4-Hydroxy-1-methyl-2-quinolone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydroxy-1-methyl-2-quinolone
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Número MDL : MFCD00024052
Número CAS: 1677-46-9
EINECS: 216-830-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3d6022c28eca68694f69089fcfab5a3e7e685fc&vid=e3d6022c28eca68694f69089fcfab5a3e7e685fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %