Print…
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4'-Nitrophenyl)anisole, 4-(4'-Methoxyphenyl)nitrobenzene, 4-Methoxy-4'-nitro-1,1'-biphenyl
M0997-1G M0997-100MG
TCIAM0997-1GEA 203 EUR
TCIAM0997-1G TCIAM0997-100MG
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD00143334
Número CAS: 2143-90-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C