Print…
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0993-1ML M0993-5ML
TCIAM0993-1MLEA 114 EUR
TCIAM0993-1ML TCIAM0993-5ML
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de Inflamação: 10°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00049124
Número CAS: 13172-91-3
UN: 3295
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %