Print…
5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0992-1ML M0992-5ML
TCIAM0992-1MLEA 136 EUR
TCIAM0992-1ML TCIAM0992-5ML
5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de Inflamação: 13°C
Número MDL : MFCD00061016
Número CAS: 22487-87-2
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)