Print…
3-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0991-1ML M0991-5ML
TCIAM0991-1MLEA 104 EUR
TCIAM0991-1ML TCIAM0991-5ML
3-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 121°C
Número MDL : MFCD00048796
Número CAS: 7300-03-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)