Print…
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0987-25ML M0987-5ML
TCIAM0987-25MLEA 338 EUR
TCIAM0987-25ML TCIAM0987-5ML
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (por GC)
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 125°C
Número MDL : MFCD00144828
Número CAS: 104678-18-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %