Print…
N-(2-Methoxyethyl)methylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0986-25ML M0986-5ML
TCIAM0986-25MLEA 246 EUR
TCIAM0986-25ML TCIAM0986-5ML
N-(2-Methoxyethyl)methylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N-(2-Methoxyethyl)methylamine
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Inflamação: 1°C
Número MDL : MFCD00144829
Número CAS: 38256-93-8
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b4ed4f45cf684fe5a65441539bd5af4cf25fdd8&vid=1b4ed4f45cf684fe5a65441539bd5af4cf25fdd8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %