Print…
N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0980-25G M0980-5G
TCIAM0980-25GEA 294 EUR
TCIAM0980-25G TCIAM0980-5G
N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(2-Methoxyethyl)propylamine
Fórmula: C₆H₁₅NO
Peso Molecular: 117.19 g/mol
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD00144830
Número CAS: 43175-57-1
UN: 2733
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %