Print…
4-Methoxyphenylacetic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0968-25G M0968-500G
TCIAM0968-25GEA 74 EUR
TCIAM0968-25G TCIAM0968-500G
4-Methoxyphenylacetic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Methoxyphenylacetic anhydride
Fórmula: C₁₈H₁₈O₅
Número MDL : MFCD00059089
Número CAS: 3951-10-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C