Print…
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
M0964-1ML M0964-5ML
TCIAM0964-1MLEA 91 EUR
TCIAM0964-1ML TCIAM0964-5ML
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Peso Molecular: 116.20 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD00221492
Número CAS: 1767-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&vid=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (neat)