Print…
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0963-1ML M0963-5ML
TCIAM0963-1MLEA 101 EUR
TCIAM0963-1ML TCIAM0963-5ML
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 152°C
Número MDL : MFCD00135167
Número CAS: 42072-39-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784320ed839e3fc9fe8fc7d58fca34bcbf1d1ab5&vid=784320ed839e3fc9fe8fc7d58fca34bcbf1d1ab5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +8.8 deg (neat)