Print…
4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
M0949-10G M0949-25G
TCIAM0949-10GEA 50 EUR
TCIAM0949-10G TCIAM0949-25G
4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (por GC)
4-(Methylthio)toluene
Fórmula: C₈H₁₀S
Peso Molecular: 138.23 g/mol
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00008560
Número CAS: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %