Print…
Methacroylcholine chloride ∼80% em água estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Methacryloyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (Methacryloyloxyethyl)trimethyl ammonium chloride, 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium Chloride
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M0918-25G M0918-500G
TCIAM0918-25GEA 16 EUR
TCIAM0918-25G TCIAM0918-500G
Methacroylcholine chloride ∼80% em água estabilizada
Methacroylcholine chloride
Fórmula: C₉H₁₈ClNO₂
Peso Molecular: 207.70 g/mol
Número MDL : MFCD00060097
Número CAS: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 79.0 to 87.0 w/w%