Print…
Borane-morpholine complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0898-25G M0898-5G
TCIAM0898-25GEA 111 EUR
TCIAM0898-25G TCIAM0898-5G
Borane-morpholine complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Borane-morpholine complex
Fórmula: C₄H₁₂BNO
Número MDL : MFCD00066736
Número CAS: 4856-95-5
EINECS: 225-450-7
UN: 2921
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C