Print…
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-2-methylcyclohexane
M0896-25ML M0896-500ML
TCIAM0896-25MLEA 17 EUR
TCIAM0896-25ML TCIAM0896-500ML
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 113.20 g/mol
Ponto de Inflamação: 22°C
Número MDL : MFCD00001492
Número CAS: 7003-32-9
EINECS: 230-277-5
UN: 2733
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %