Print…
(±)-3-Metil-2-pentanol mistura de diasteroisômeros ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-2-pentanol
M0850-25ML M0850-5ML
TCIAM0850-25MLEA 251 EUR
TCIAM0850-25ML TCIAM0850-5ML
(±)-3-Metil-2-pentanol mistura de diasteroisômeros ≥95.0% (por GC)
(±)-3-Metil-2-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 134
Ponto de Fusão: -85
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00004528
Número CAS: 565-60-6
EINECS: 209-281-6
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79bab33d046bbf6f6f3b0ac396e26b88f280e512&vid=79bab33d046bbf6f6f3b0ac396e26b88f280e512&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)