Print…
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0847-25G M0847-5G
TCIAM0847-25GEA 228 EUR
TCIAM0847-25G TCIAM0847-5G
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt ≥97.0% (por análise titulométrica)
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt
Fórmula: C₂H₃N₃S
Número MDL : MFCD00044799
Número CAS: 59032-27-8
EINECS: 261-568-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58f9f60c754e291a80b11f871517cea2be6cbe15&vid=58f9f60c754e291a80b11f871517cea2be6cbe15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %