5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M0847-25G
M0847-5G
TCIAM0847-25GEA
228
EUR
TCIAM0847-25G
TCIAM0847-5G
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt ≥97.0% (por análise titulométrica)
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole sodium salt
Fórmula:
C₂H₃N₃S |
Número MDL :
MFCD00044799 Número CAS: 59032-27-8 EINECS: 261-568-5 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |