Print…
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
M0846-25ML M0846-5ML
TCIAM0846-25MLEA 122 EUR
TCIAM0846-25ML TCIAM0846-5ML
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate ≥97.0% (por GC)
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Peso Molecular: 153.18 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00009752
Número CAS: 51856-79-2
EINECS: 257-478-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852b846165958b336769bb3a1e0468bc93fd173e&vid=852b846165958b336769bb3a1e0468bc93fd173e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %