Print…
Dimethyl methoxymalonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0836-25G M0836-5G
TCIAM0836-25GEA 345 EUR
TCIAM0836-25G TCIAM0836-5G
Dimethyl methoxymalonate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl methoxymalonate
Fórmula: C₆H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00009847
Número CAS: 5018-30-4
EINECS: 225-697-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1684c8c632e61e4ca68ccf0bd1f25a778b4d1d88&vid=1684c8c632e61e4ca68ccf0bd1f25a778b4d1d88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %