Print…
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
M0812-1G M0812-5G
TCIAM0812-1GEA 115 EUR
TCIAM0812-1G TCIAM0812-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (por GC)
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 69°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00042840
Número CAS: 62462-05-9
EINECS: 263-553-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %