Print…
10-Methyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
M0792-25G M0792-5G
TCIAM0792-25GEA 390 EUR
TCIAM0792-25G TCIAM0792-5G
10-Methyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
10-Methyl-9(10H)-acridone
Fórmula: C₁₄H₁₁NO
Número MDL : MFCD00005024
Número CAS: 719-54-0
EINECS: 211-948-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 207.0 deg-C