Print…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0765-25ML M0765-5ML
TCIAM0765-25MLEA 105 EUR
TCIAM0765-25ML TCIAM0765-5ML
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (por GC)
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Fórmula: C₁₁H₁₄O
Ponto de ebulição: 131°C
Número MDL : MFCD00001737
Número CAS: 1730-48-9
EINECS: 217-049-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %