Print…
cis-2-Methoxycinnamic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: cis-O-Methyl-o-cumaric Acid, cis-O-Methyl-o-coumaric Acid
M0761-25G M0761-5G
TCIAM0761-25GEA 151 EUR
TCIAM0761-25G TCIAM0761-5G
cis-2-Methoxycinnamic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
cis-2-Methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00004375
Número CAS: 14737-91-8
EINECS: 238-803-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency