Print…
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0759-5ML M0759-25ML
TCIAM0759-5MLEA 178 EUR
TCIAM0759-5ML TCIAM0759-25ML
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Fórmula: C₈H₁₆O₂Si
Ponto de Inflamação: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008498
Número CAS: 59414-23-2
EINECS: 261-753-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06001
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %