Print…
3-Methylthiopropylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
M0754-25ML M0754-5ML
TCIAM0754-25MLEA 265 EUR
TCIAM0754-25ML TCIAM0754-5ML
3-Methylthiopropylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methylthiopropylamine
Fórmula: C₄H₁₁NS
Peso Molecular: 105.20 g/mol
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00041898
Número CAS: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %