Print…
Tetrahydrofurfuryl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl methacrylate, Methacrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M0745-25ML M0745-500ML
TCIAM0745-25MLEA 16 EUR
TCIAM0745-25ML TCIAM0745-500ML
Tetrahydrofurfuryl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Número MDL : MFCD00014515
Número CAS: 2455-24-5
EINECS: 219-529-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %