Print…
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4-Diaminodicyclohexyl methane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), Bis(4-aminocyclohexyl)methane
M0699-25G M0699-500G
TCIAM0699-25GEA 18 EUR
TCIAM0699-25G TCIAM0699-500G
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₃H₂₆N₂
Peso Molecular: 210.37 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD00001496
Número CAS: 1761-71-3
EINECS: 217-168-8
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %