Print…
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0652-25ML M0652-500ML
TCIAM0652-25MLEA 16 EUR
TCIAM0652-25ML TCIAM0652-500ML
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (por GC)
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00043932
Número CAS: 107-70-0
EINECS: 203-512-4
UN: 2293
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %