Print…
Diisopropyl malonate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Malonic Acid Diisopropyl Ester
M0648-25ML M0648-500ML
TCIAM0648-25MLEA 16 EUR
TCIAM0648-25ML TCIAM0648-500ML
Diisopropyl malonate ≥99.0% (por GC)
Diisopropyl malonate
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 106°C
Ponto de Fusão: -51°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00059359
Número CAS: 13195-64-7
EINECS: 236-156-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %