Print…
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
M0617-25G M0617-5G
TCIAM0617-25GEA 524 EUR
TCIAM0617-25G TCIAM0617-5G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O
Número MDL : MFCD00035456
Número CAS: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %