Print…
Maltitol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0601-25G M0601-500G
TCIAM0601-25GEA 17 EUR
TCIAM0601-25G TCIAM0601-500G
Maltitol ≥95.0% (por GC)
Maltitol
Fórmula: C₁₂H₂₄O₁₁
Número MDL : MFCD00006600
Número CAS: 585-88-6
EINECS: 209-567-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 145.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +110 deg (C=10, H2O)