Print…
Cyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic Acid Cyclohexyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M0594-25ML M0594-500ML
TCIAM0594-25MLEA 16 EUR
TCIAM0594-25ML TCIAM0594-500ML
Cyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Cyclohexyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00014292
Número CAS: 101-43-9
EINECS: 202-943-5
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid