Print…
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate ≥98.5% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M0562-25ML M0562-500ML
TCIAM0562-25MLEA 16 EUR
TCIAM0562-25ML TCIAM0562-500ML
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate ≥98.5% (por GC) estabilizado
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₂
Ponto de Inflamação: 94°C
Número MDL : MFCD00038314
Número CAS: 105-16-8
EINECS: 203-275-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %